Tlačiť
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302762-1G PC302762-5G PC302762-10G
APOSPC302762-1GEA 155.23 EUR
APOSPC302762-1G APOSPC302762-5G APOSPC302762-10G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832297
Číslo CAS: 1017778-24-3
OSN: 3276
ADR: 6.1,III