Tlačiť
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302760-1G PC302760-5G
APOSPC302760-1GEA 192.27 EUR
APOSPC302760-1G APOSPC302760-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenol 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₂
Mw: 212.56
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519363
Číslo CAS: 1092461-24-9