Tlačiť
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302758-5G PC302758-10G
APOSPC302758-5GEA 16.7 EUR
APOSPC302758-5G APOSPC302758-10G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
Mw: 211.57
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06410919
Číslo CAS: 326-64-7