Tlačiť
(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC302757-1G PC302757-5G PC302757-10G
APOSPC302757-1GEA 104.55 EUR
APOSPC302757-1G APOSPC302757-5G APOSPC302757-10G
(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Mw: 218.18
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832293
Číslo CAS: 1000544-72-8