Tlačiť
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC302755-10G PC302755-5G PC302755-1G
APOSPC302755-10GEA 283.6 EUR
APOSPC302755-10G APOSPC302755-5G APOSPC302755-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O₂
Mw: 206.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06202983
Číslo CAS: 773871-39-9