Tlačiť
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302753-10G PC302753-5G PC302753-1G
APOSPC302753-10GEA 1536.15 EUR
APOSPC302753-10G APOSPC302753-5G APOSPC302753-1G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₉FO
Mw: 152.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660264
Číslo CAS: 363134-35-4