Tlačiť
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Fluoro-2-methylphenyl)methanol
PC302752-10G PC302752-5G
APOSPC302752-10GEA 338.07 EUR
APOSPC302752-10G APOSPC302752-5G
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol 97%
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO
Mw: 140.16
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03701058
Číslo CAS: 80141-91-9