Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302741-10G PC302741-5G PC302741-1G PC302741-25G
APOSPC302741-10GEA 315.24 EUR
APOSPC302741-10G APOSPC302741-5G APOSPC302741-1G APOSPC302741-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₃
Mw: 240.57 g/mol
Teplota tavenia: 124…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660238
Číslo CAS: 886500-50-1