Tlačiť
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302738-1G PC302738-5G
APOSPC302738-1GEA 155.02 EUR
APOSPC302738-1G APOSPC302738-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃NO
Mw: 225.60 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18393826
Číslo CAS: 1261605-72-4