Tlačiť
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302731-1G PC302731-5G
APOSPC302731-1GEA 83.03 EUR
APOSPC302731-1G APOSPC302731-5G
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₇F₅OS
Mw: 246.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652480
Číslo CAS: 1240257-01-5