Tlačiť
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-6-methoxybenzotrifluoride
PC302728-1G PC302728-250MG
APOSPC302728-1GEA 388.69 EUR
APOSPC302728-1G APOSPC302728-250MG
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Mw: 191.153 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185675
Číslo CAS: 53982-03-9