Tlačiť
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
PC302709-1G PC302709-5G PC302709-10G
APOSPC302709-1GEA 155.23 EUR
APOSPC302709-1G APOSPC302709-5G APOSPC302709-10G
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇BrF₃NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22201052
Číslo CAS: 1373920-70-7
OSN: 2810
ADR: 6.1,III