Tlačiť
(3,6-Dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302704-1G PC302704-5G PC302704-10G
APOSPC302704-1GEA 172.24 EUR
APOSPC302704-1G APOSPC302704-5G APOSPC302704-10G
(3,6-Dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
(3,6-Dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO₂
Mw: 223.03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025391
Číslo CAS: 916420-71-8