Tlačiť
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302703-5G PC302703-1G
APOSPC302703-5GEA 181.71 EUR
APOSPC302703-5G APOSPC302703-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄BrCl₂F
Teplota tavenia: 42…45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025389
Číslo CAS: 916420-69-4
OSN: 3261
ADR: 8,II