Tlačiť
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302702-25G PC302702-5G PC302702-1G
APOSPC302702-25GEA 533.95 EUR
APOSPC302702-25G APOSPC302702-5G APOSPC302702-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂Cl₂FN
Mw: 190.00 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025385
Číslo CAS: 916420-65-0