Tlačiť
(2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302699-1G PC302699-5G PC302699-10G
APOSPC302699-1GEA 208.58 EUR
APOSPC302699-1G APOSPC302699-5G APOSPC302699-10G
(2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Mw: 218.18
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832286
Číslo CAS: 1000517-01-0