Tlačiť
2-Methyl-5-(pentafluorothio)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302697-1G PC302697-5G
APOSPC302697-1GEA 481.07 EUR
APOSPC302697-1G APOSPC302697-5G
2-Methyl-5-(pentafluorothio)aniline 98%
2-Methyl-5-(pentafluorothio)aniline
Vzorec: C₇H₈F₅NS
Mw: 233.20 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652447
Číslo CAS: 623943-52-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III