Tlačiť
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302696-1G PC302696-5G
APOSPC302696-1GEA 241.14 EUR
APOSPC302696-1G APOSPC302696-5G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO
Teplota tavenia: 48…51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832327
Číslo CAS: 1017779-07-5
OSN: 3439
ADR: 6.1 III