Tlačiť
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302694-5G PC302694-1G PC302694-25G
APOSPC302694-5GEA 139.4 EUR
APOSPC302694-5G APOSPC302694-1G APOSPC302694-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
Mw: 269.06
Teplota tavenia: 34…37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660318
Číslo CAS: 685126-88-9
OSN: 3261
ADR: 8 II