Tlačiť
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302692-10G PC302692-5G PC302692-1G PC302692-25G PC302692-100G
APOSPC302692-10GEA 533.95 EUR
APOSPC302692-10G APOSPC302692-5G APOSPC302692-1G APOSPC302692-25G APOSPC302692-100G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₆O₃
Mw: 288.15 g/mol
Teplota tavenia: 156…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00728738
Číslo CAS: 180134-15-0