Tlačiť
2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302691-10G PC302691-5G PC302691-1G
APOSPC302691-10GEA 270.38 EUR
APOSPC302691-10G APOSPC302691-5G APOSPC302691-1G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₆F₆O₂
Mw: 272.15 g/mol
Teplota tavenia: 36…39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660316
Číslo CAS: 180134-14-9