Tlačiť
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302690-10G PC302690-5G PC302690-1G
APOSPC302690-10GEA 501.9 EUR
APOSPC302690-10G APOSPC302690-5G APOSPC302690-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O₂
Mw: 285.06 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115970
Číslo CAS: 886500-35-2
OSN: 3265
ADR: 8 II