Tlačiť
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302687-1G PC302687-5G
APOSPC302687-1GEA 356.5 EUR
APOSPC302687-1G APOSPC302687-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄N
Mw: 203.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687195
Číslo CAS: 1323966-20-6
OSN: 3439
ADR: 6.1 III