Tlačiť
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302683-5G PC302683-1G
APOSPC302683-5GEA 596.87 EUR
APOSPC302683-5G APOSPC302683-1G
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride 97%
2-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClFO
Teplota tavenia: 43…47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115879
Číslo CAS: 59189-98-9
OSN: 3261
ADR: 8,II