Tlačiť
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302682-10G PC302682-5G PC302682-25G
APOSPC302682-10GEA 283.6 EUR
APOSPC302682-10G APOSPC302682-5G APOSPC302682-25G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₃F₇O₂
Mw: 276.11 g/mol
Teplota tavenia: 111…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258669
Číslo CAS: 1017777-41-1