Tlačiť
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302681-10G PC302681-5G PC302681-1G
APOSPC302681-10GEA 299.62 EUR
APOSPC302681-10G APOSPC302681-5G APOSPC302681-1G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₃F₇O
Mw: 260.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258668
Číslo CAS: 1017777-37-5