Tlačiť
3,5-Difluoro-2-ethoxybenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302679-10G PC302679-5G PC302679-1G
APOSPC302679-10GEA 322.5 EUR
APOSPC302679-10G APOSPC302679-5G APOSPC302679-1G
3,5-Difluoro-2-ethoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-2-ethoxybenzonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258716
Číslo CAS: 1017779-80-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III