Tlačiť
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302675-5G PC302675-1G
APOSPC302675-5GEA 155.23 EUR
APOSPC302675-5G APOSPC302675-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO
Teplota tavenia: 155…158 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025362
Číslo CAS: 916420-45-6