Tlačiť
2,6-Difluoro-3-methoxyphenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,4-Difluor-3-hydroxyanisole
PC302669-10G PC302669-5G
APOSPC302669-10GEA 322.5 EUR
APOSPC302669-10G APOSPC302669-5G
2,6-Difluoro-3-methoxyphenol 98%
2,6-Difluoro-3-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₆F₂O₂
Teplota tavenia: 73…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115907
Číslo CAS: 886498-60-8