Tlačiť
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302656-5G PC302656-1G
APOSPC302656-5GEA 256.32 EUR
APOSPC302656-5G APOSPC302656-1G
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline
Vzorec: C₇H₄Cl₂F₃N
Teplota tavenia: 52…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832261
Číslo CAS: 1017777-51-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III