Tlačiť
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,3-Dichloro-6-trifluoromethylbenzaldehyde
PC302654-10G PC302654-5G PC302654-1G PC302654-25G
APOSPC302654-10GEA 365.71 EUR
APOSPC302654-10G APOSPC302654-5G APOSPC302654-1G APOSPC302654-25G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O
Mw: 243.01
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660273
Číslo CAS: 186517-27-1