Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302645-1G PC302645-5G PC302645-10G
APOSPC302645-1GEA 58.08 EUR
APOSPC302645-1G APOSPC302645-5G APOSPC302645-10G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₃
Mw: 254.59 g/mol
Teplota tavenia: 61…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660251
Číslo CAS: 886501-02-6