Tlačiť
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302643-1G PC302643-5G
APOSPC302643-1GEA 205.49 EUR
APOSPC302643-1G APOSPC302643-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₃
Mw: 254.59 g/mol
Teplota tavenia: 42…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660313
Číslo CAS: 433938-70-6