Tlačiť
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302640-10G PC302640-5G
APOSPC302640-10GEA 463.85 EUR
APOSPC302640-10G APOSPC302640-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrClFO
Mw: 253.50 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115945
Číslo CAS: 886499-54-3
OSN: 3261
ADR: 8 III