Tlačiť
2,3-Difluoro-4-methoxyaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3-Difluoro-p-anisidine, 4-Amino-2,3-difluoroanisole
PC302636-5G PC302636-1G
APOSPC302636-5GEA 221.82 EUR
APOSPC302636-5G APOSPC302636-1G
2,3-Difluoro-4-methoxyaniline 98%
2,3-Difluoro-4-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇F₂NO
Mw: 159.14
Teplota tavenia: 38…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115986
Číslo CAS: 155020-51-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III