Tlačiť
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302635-25G PC302635-5G PC302635-1G
APOSPC302635-25GEA 466.25 EUR
APOSPC302635-25G APOSPC302635-5G APOSPC302635-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFN
Mw: 169.59 g/mol
Teplota tavenia: 56…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660186
Číslo CAS: 886502-19-8
OSN: 3439
ADR: 6.1 III