Tlačiť
6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,3-Difluoro-6-chlorobenzoic acid, 6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
PC302628-25G PC302628-5G
APOSPC302628-25GEA 496.7 EUR
APOSPC302628-25G APOSPC302628-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
6-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₂O₂
Mw: 192.55 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368094
Číslo CAS: 887584-84-1