Tlačiť
5-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetonitrile
PC302623-1G PC302623-5G PC302623-10G
APOSPC302623-1GEA 56.56 EUR
APOSPC302623-1G APOSPC302623-5G APOSPC302623-10G
5-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
5-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₈FNO
Teplota tavenia: 53…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00671773
Číslo CAS: 501008-41-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III