Tlačiť
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302619-1G PC302619-5G PC302619-10G
APOSPC302619-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302619-1G APOSPC302619-5G APOSPC302619-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄O
Mw: 273.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519337
Číslo CAS: 1092460-88-2
OSN: 3265
ADR: 8 III