Tlačiť
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302614-1G PC302614-5G
APOSPC302614-1GEA 202.68 EUR
APOSPC302614-1G APOSPC302614-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃O
Mw: 289.48 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519358
Číslo CAS: 1092461-19-2
OSN: 3265
ADR: 8 II