Tlačiť
5-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302611-1G PC302611-5G
APOSPC302611-1GEA 132.77 EUR
APOSPC302611-1G APOSPC302611-5G
5-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide 95%
5-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832362
Číslo CAS: 1017779-39-3
OSN: 3265
ADR: 8,III