Tlačiť
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302610-1G PC302610-5G
APOSPC302610-1GEA 296.03 EUR
APOSPC302610-1G APOSPC302610-5G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832361
Číslo CAS: 1017779-36-0
OSN: 3265
ADR: 8,III