Tlačiť
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302609-1G PC302609-5G PC302609-10G
APOSPC302609-1GEA 205.78 EUR
APOSPC302609-1G APOSPC302609-5G APOSPC302609-10G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832291
Číslo CAS: 1000526-63-5
OSN: 3276
ADR: 6.1,III