Tlačiť
(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC302606-1G PC302606-5G PC302606-10G
APOSPC302606-1GEA 119.37 EUR
APOSPC302606-1G APOSPC302606-5G APOSPC302606-10G
(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 95%
(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
Mw: 234.17
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832302
Číslo CAS: 1000566-45-9