Tlačiť
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302605-1G PC302605-5G PC302605-10G
APOSPC302605-1GEA 194.95 EUR
APOSPC302605-1G APOSPC302605-5G APOSPC302605-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₃S
Teplota tavenia: 52…55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07774167
Číslo CAS: 694514-21-1
OSN: 3261
ADR: 8,III