Tlačiť
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302603-1G PC302603-5G
APOSPC302603-1GEA 255.96 EUR
APOSPC302603-1G APOSPC302603-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O₂
Mw: 269.06 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18398486
Číslo CAS: 853771-92-3