Tlačiť
(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302601-1G PC302601-5G PC302601-10G
APOSPC302601-1GEA 136.59 EUR
APOSPC302601-1G APOSPC302601-5G APOSPC302601-10G
(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
Mw: 234.17
Teplota tavenia: 96…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 916420-90-1