Tlačiť
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302599-1G PC302599-5G PC302599-10G
APOSPC302599-1GEA 132.77 EUR
APOSPC302599-1G APOSPC302599-5G APOSPC302599-10G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₃S
Teplota tavenia: 57…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519323
Číslo CAS: 775288-85-2
OSN: 3261
ADR: 8,III