Tlačiť
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302598-5G PC302598-1G PC302598-25G
APOSPC302598-5GEA 181.71 EUR
APOSPC302598-5G APOSPC302598-1G APOSPC302598-25G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO₂
Teplota tavenia: 31…33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660284
Číslo CAS: 886502-33-6