Tlačiť
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
PC302590-1G PC302590-5G
APOSPC302590-1GEA 231.92 EUR
APOSPC302590-1G APOSPC302590-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO₂
Mw: 223.12 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18907236
Číslo CAS: 1323966-41-1